Fontos dokumentumok
Z742523
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 5 x 50 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 5 x 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BSW50
Általános leírás
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Jogi információk
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)