Merck
W217913
Sigma-Aldrich
Isobutyl alcohol
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
FEMA-szám:
2179
Beilstein:
1730878
EC-szám:
Európai Tanács szám:
49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.001
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
ethereal; wine-like
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
10.6 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
108 °C
mp
−108 °C (lit.)
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
ethereal; wine-like
SMILES string
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isobutyl alcohol is a water-soluble aliphatic alcohol that can be used as flavoring agent. It has been identified as one of the aroma/flavor compounds produced by Saccharomyces cerevisiae during the semiaerobic fermentation of grapes to form wine.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Alkalmazás
  • Volatiles from nutritional fungal symbiont influence the attraction of Anisandrus maiche (Coleoptera: Curculionidae) to ethanol-baited traps.: This investigation revealed that volatiles emitted by fungal symbionts impact the attraction of Anisandrus maiche to ethanol-baited traps. The study suggests potential applications in pest management strategies by utilizing isobutanol and other volatiles (Tobin et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1443-1444 (1997)
The effects of grape must fermentation conditions on volatile alcohols and esters formed by Saccharomyces cerevisiae
Mauricio JC, et al
Journal of the Science of Food and Agriculture, 75(2), 155-160 (1997)
Arul M Varman et al.
Applied and environmental microbiology, 79(3), 908-914 (2012-11-28)
Global warming and decreasing fossil fuel reserves have prompted great interest in the synthesis of advanced biofuels from renewable resources. In an effort to address these concerns, we performed metabolic engineering of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 to
Jan-Karl Guterl et al.
ChemSusChem, 5(11), 2165-2172 (2012-10-23)
The limited supply of fossil resources demands the development of renewable alternatives to petroleum-based products. Here, biobased higher alcohols such as isobutanol are versatile platform molecules for the synthesis of chemical commodities and fuels. Currently, their fermentation-based production is limited
Antonino Baez et al.
Applied microbiology and biotechnology, 90(5), 1681-1690 (2011-05-07)
Promising approaches to produce higher alcohols, e.g., isobutanol, using Escherichia coli have been developed with successful results. Here, we translated the isobutanol process from shake flasks to a 1-L bioreactor in order to characterize three E. coli strains. With in