Merck
537632
Sigma-Aldrich
Isobutyl isobutyrate
≥98%
Szinonimák:
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
Beilstein:
1701355
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 mmHg ( 39.9 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
810 °F
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
sűrűség
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Isobutyl isobutyrate is a long-chain ester widely utilized as a solvent, additive, or raw material.
Alkalmazás
Isobutyl isobutyrate can be used:
  • In the zinc-catalyzed hydroboration reaction with pinacolborane (HBpin) as a reducing agent.
  • Asa low polarity solvent in the preparation of high-quality sulfide films.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Response surface methodological approach for the synthesis of isobutyl isobutyrate.
Hamsaveni DR, et al.
Process. Biochem., 36(11), 1103-1109 (2001)
Boric acid catalyzed Tishchenko reactions.
Stapp PR.
The Journal of Organic Chemistry, 38(7), 1433-1434 (1973)
Yaoyao Peng et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 129, 108873-108873 (2020-02-11)
The phenolic compounds and aroma active compounds in feijoa (Acca sellowiana (O.Berg) Burret) juice from four New Zealand grown cultivars (Apollo, Unique, Opal Star, and Wiki Tu) were investigated. A high total phenolic content (maximum 1.89 mg GAE/mL juice) and significant
Béla P Molnár et al.
Frontiers in physiology, 9, 323-323 (2018-04-19)
Insects use sensitive olfactory systems to detect relevant host volatiles and avoid unsuitable hosts in a complex environmental odor landscape. Insects with short lifespans, such as gall midges (Diptera: Cecidomyiidae), are under strong selection pressure to detect and locate suitable