Fontos dokumentumok
538132
2-Methyl-1-propanol
99.5%
Szinonimák:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Teszt
99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
10.6 %
szennyeződések
≤0.05% (water)
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible 70 g/L at 20 °C
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?