Fontos dokumentumok
18102
Benzoic acid
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
Szinonimák:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
Teszt
99.5-100.5% (alkalimetric)
Forma
crystalline
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210
szennyeződések
oxidisable substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogen compounds (as Cl)
≤0.7% water (Karl Fischer)
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 3 h (via H2SO4)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
kation nyomok
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?