Merck
W209708
Sigma-Aldrich
Anisole
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
FEMA-szám:
2097
Beilstein:
506892
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2056
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.032
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
anise; ethereal
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 42.2 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
887 °F
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
sűrűség
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
anise; ethereal
SMILES string
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Anisole is a volatile phenolic flavor compound that is reported to occur in cooked meat.
Alkalmazás
  • Detecting Pathogenic Phytophthora Species Using Volatile Organic Compounds.: Explores the potential of anisole as a key volatile organic compound in the early detection of plant pathogens, offering significant implications for agriculture and biosecurity (Sherwood et al., 2024).
  • Assessment of new hydrogen peroxide activators in water and comparison of their active species toward contaminants of emerging concern.: Discusses the role of anisole in the activation of hydrogen peroxide for environmental cleaning applications, highlighting its effectiveness in degrading pollutants (Farinelli et al., 2024).
  • A Three-in-One Hybrid Strategy for High-Performance Semiconducting Polymers Processed from Anisole.: Presents a novel approach to synthesizing high-performance semiconducting polymers from anisole, potentially revolutionizing materials used in electronics and optoelectronics (Liu et al., 2024).
  • Electron beam lithography on nonplanar and irregular surfaces.: Utilizes anisole in a sophisticated manufacturing process to achieve precise patterning on non-planar surfaces, enhancing the capabilities of microfabrication technologies (Zhu et al., 2024).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preliminary identification of volatile flavor compounds in the neutral fraction of roast beef.
Min D, et al.
Journal of Food Science, 44(3), 639-642 (1979)
S Rivera et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(5), 1339-1346 (2011-03-08)
Various carotenoids were analyzed by ultra-high-pressure liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection (UHPLC-MS/MS). Three different techniques to ionize the carotenoids were compared: electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). For all of the
Kohji Omata et al.
Journal of combinatorial chemistry, 12(4), 435-444 (2010-05-22)
To study the synergistic effect on the acidity and activity of Si-Al-Zr ternary oxide system, the mixture design of experiments was applied to prepare the ternary oxides by a sol-gel method, and rapid screening on dehydration of isopropanol and Friedel-Crafts
Xiaohui Jin et al.
Water research, 46(19), 6519-6530 (2012-10-20)
Second-order reaction rate constants of micropollutants with ozone (k(O3)) and hydroxyl radicals (k(OH)) are essential for evaluating their removal efficiencies from water during ozonation and advanced oxidation processes. Kinetic data are unavailable for many of the emerging micropollutants. Twenty-four micropollutants
Shouhui Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 75(19), 6732-6735 (2010-09-09)
A CuI-catalyzed direct access to sulfides from disulfides via C-H bond cleavage of di- or trimethoxybenzene is described. The procedure utilizes O(2) as a clean and cheap oxidant. Direct selenation of the C-H bond also took place under this procedure.