MAB2514
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone BMB5
ascites fluid, clone BMB5, Chemicon®
Szinonimák:
VLA-5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BMB5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG3
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA5(3678)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Note that where cell adhesion to fibronectin involving other fibronectin receptors, such as VLA-4 (alpha4beta1) integrin, is involved, inhibition of cell adhesion by BMB5 alone may not be complete.
Immunoprecipitation from lysate of 10E6 cell equivalent: 2 μg
Flow cytometry: 10μg/mL
Western blot (non-denaturing gel)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1