Merck
142344
Sigma-Aldrich
Butyl phenyl ether
99%
Szinonimák:
1-Phenoxybutane, Butoxybenzene, Butyloxybenzene, Phenyl butyl ether, Phenyl n-butyl ether, n-Butyl phenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5O(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
210.3 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
sűrűség
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Butyl phenyl ether was used as model compound to study the transformation of human pharmaceuticals detected in water during chlorine disinfection. It was used in the synthesis of amino acids with aryl-keto function in their side-chains.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M A Bednarek
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 52(3), 195-200 (1998-10-17)
Amino acids with aryl-keto function in their side-chains were obtained in excellent yields in the reaction of omega-carboxyamino acids with liquid HF in the presence of aromatic compounds susceptible to electrophilic substitution, such as anisole, 2-methoxybiphenyl, butyl phenyl ether or
Karen E Pinkston et al.
Environmental science & technology, 38(14), 4019-4025 (2004-08-10)
Many of the human pharmaceuticals detected in municipal wastewater effluent, surface water, and groundwater contain functional groups that could undergo transformation reactions during chlorine disinfection. To assess the potential importance of these reactions to the environmental fate of pharmaceuticals, the