Merck
W412101
Sigma-Aldrich
Geranic acid
85%, stabilised
Szinonimák:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.23
FEMA-szám:
4121
Beilstein:
1763804
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.081
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; floral; woody
grade:
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
leírás
Natural occurrence: tea, tomato, wine.
Teszt
85%
tartalmaz
synthetic α-tocopherol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alcohol: soluble
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; floral; woody
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,7H,4,6H2,1-3H3,(H,11,12)/b9-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Általános leírás
Geranic acid is a monoterpenemainly used in flavor, fragrance, cosmetics and agro-industries. In vitro studies show that geranic acid exhibits strong inhibitory activity against Fusarium graminearum and Colletotrichum graminicola, the two main fungal pathogens of maize. It may be responsible for the potent tyrosinase inhibitory activity of lemongrass (Cymbopogon citratus).
Alkalmazás
Possible uses: orange, tea, mint, ripe fruit and melon notes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Odor (neat): sweet, floral green, geranium leaf-like, woody with a citrus orange body nuance.
Taste at 20 ppm: sweet, woody, leafy, fruity body with some mouthfeel effects.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
271.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
133 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
De novo production of the monoterpenoid geranic acid by metabolically engineered Pseudomonas putida.
Mi J, et al.
Microbial cell factories, 13(1), 170-170 (2014)
Identification of geranic acid, a tyrosinase inhibitor in lemongrass (Cymbopogon citratus).
Masuda T, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(2), 597-601 (2007)
T Yamaguchi et al.
Journal of the National Cancer Institute, 73(4), 903-907 (1984-10-01)
The antitumor effects of combinations of synthetic isoprenoids-decaprenylamine.HCl, N-(p-methylbenzyl)decaprenylamine.HCl [N-(PMB)-decaprenylamine.HCl], and decaprenoic acid-with anticancer agents were studied in male ICR mice with ascites sarcoma 180 (S180) and in male BALB/c mice with fibrosarcoma Meth A. Decaprenylamine.HCl, N-(PMB)-decaprenylamine.HCl, and decaprenoic acid
Mosciano, Gerard
Perfumer & Flavorist, 33, 66-66 (2008)
Andrea Ilg et al.
The FEBS journal, 276(3), 736-747 (2009-01-06)
Carotenoid cleavage products--apocarotenoids--include biologically active compounds, such as hormones, pigments and volatiles. Their biosynthesis is initiated by the oxidative cleavage of C-C double bonds in carotenoid backbones, leading to aldehydes and/or ketones. This step is catalyzed by carotenoid oxygenases, which