Merck
W263303
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Limonene
greener alternative
≥93%
Szinonimák:
(R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
FEMA-szám:
2633
Beilstein:
2204754
EC-szám:
Európai Tanács szám:
491
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
1.045
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
orange; citrus; sweet
grade:
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
gőznyomás
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥93%
optikai aktivitás
[α]20/D +120°, neat
robbanási határérték
6.1 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
sűrűség
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
orange; citrus; sweet
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
  • Self-assembled nanostructured aqueous dispersions as dermal delivery systems.: Investigates the potential of (R)-(+)-Limonene in pharmaceutical formulations, showing how its properties can enhance the delivery of active compounds through the skin, suggesting applications in transdermal therapeutic systems (Hoppel et al., 2015).
  • Jogi nyilatkozat
    For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
    Veszélyességi osztályok
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
    Tárolási osztály kódja
    3 - Flammable liquids
    WGK
    WGK 2
    Lobbanási pont (F)
    123.8 °F - closed cup
    Lobbanási pont (C)
    51 °C - closed cup
    Egyéni védőeszköz
    Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Dokumentumtár megtekintése
    Bingyin Peng et al.
    Metabolic engineering, 47, 83-93 (2018-02-23)
    Monoterpene production in Saccharomyces cerevisae requires the introduction of heterologous monoterpene synthases (MTSs). The endogenous farnesyl pyrosphosphate synthase (FPPS; Erg20p) competes with MTSs for the precursor geranyl pyrophosphate (GPP), which limits the production of monoterpenes. ERG20 is an essential gene
    Alessia Mastrodonato et al.
    Scientific reports, 8(1), 262-262 (2018-01-13)
    Exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields (ELFEF) influences the expression of key target genes controlling adult neurogenesis and modulates hippocampus-dependent memory. Here, we assayed whether ELFEF stimulation affects olfactory memory by modulating neurogenesis in the subventricular zone (SVZ) of the
    Zeyu Lu et al.
    Nature communications, 12(1), 1051-1051 (2021-02-18)
    In metabolic engineering, loss-of-function experiments are used to understand and optimise metabolism. A conditional gene inactivation tool is required when gene deletion is lethal or detrimental to growth. Here, we exploit auxin-inducible protein degradation as a metabolic engineering approach in
    Marina Lehmann et al.
    Behavioral ecology and sociobiology, 65(2), 205-215 (2011-02-26)
    Circadian rhythmicity plays an important role for many aspects of honey bees' lives. However, the question whether it also affects learning and memory remained unanswered. To address this question, we studied the effect of circadian timing on olfactory learning and
    Johannes Niebler et al.
    Phytochemistry, 109, 66-75 (2014-12-04)
    Frankincense has been known, traded and used throughout the ages for its exceptional aroma properties, and is still commonly used in both secular and religious settings to convey a pleasant odor. Surprisingly, the odoriferous principle(s) underlying its unique odor profile