Merck
19170
Sigma-Aldrich
3-Buten-1-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Allylcarbinol
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
Beilstein:
1633504
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.422
bp
112-114 °C (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Buten-1-ol was used as a starting reagent in asymmetric total synthesis of natural seimatopolide B. It was also used in the synthesis of catalytic bimetallic nanoparticles.
helyettesítve
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Alternating copolymers of functional alkenes with carbon monoxide.
Kacker S, et al.
Macromolecules, 29(18), 5852-5858 (1996)
Chada Raji Reddy et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(20), 3355-3364 (2013-04-09)
The asymmetric total synthesis of natural seimatopolide B along with its enantiomer is described starting from readily available 5-hexen-1-ol and 3-buten-1-ol. The key steps involved are Jacobson hydrolytic kinetic resolution, proline-catalyzed α-hydroxylation, Yamaguchi esterification and ring-closing metathesis. This asymmetric total
Biologically programmed synthesis of bimetallic nanostructures.
Slocik JM and Naik RR.
Advanced Materials, 18(15), 1988-1992 (2006)