Merck
W208213
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
natural, FCC, FG
Szinonimák:
Isoamyl propionate, Amyl propionate
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
FEMA-szám:
2082
EC-szám:
Európai Tanács szám:
417
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.136
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
sűrűség
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)