Fontos dokumentumok
F20408
2-Furanmethanethiol
98%
Szinonimák:
2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanethiol, Furfuryl mercaptan
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
sűrűség
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCc1ccco1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?