Merck
752932
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium bromide
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H9BrS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.07
Beilstein:
3556022
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
190-200 °C
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
[Br-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)