Fontos dokumentumok
T46108
1,2,4-Triazole
98%
Szinonimák:
3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI)
Teszt
98%
bp
260 °C (lit.)
mp
119-121 °C (lit.)
SMILES string
c1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?