Fontos dokumentumok
136123
trans-Chalcone
97%
Szinonimák:
Benzylideneacetophenone
Teszt
97%
Forma
solid
bp
208 °C/25 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Géninformáció
human ... IL1B(3553)
rat ... Ar(24208)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?