Fontos dokumentumok
T80489
Trimethylsulfonium iodide
98%
Szinonimák:
Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
215-220 °C (lit.)
SMILES string
[I-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?