Merck
293008
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoxonium chloride
98%
Szinonimák:
NSC 221182
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3S(Cl)O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.62
Beilstein:
4549927
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
226-229 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfoxide
SMILES string
[Cl-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Polymerization of ylides
  • X-H insertion
  • One-pot sequential addition
  • Cyclopropanation of enones
Precursor to dimethyloxosulfonium methylide.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)