Fontos dokumentumok
293105
Tetrahydropyran
anhydrous, 99%
Szinonimák:
Pentamethylene oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
Teszt
99%
form
liquid
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
3.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?