Fontos dokumentumok
283754
2(5H)-Furanone
98%
Szinonimák:
γ-Crotonolactone, 2-Buten-1,4-olide
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
86-87 °C/12 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
sűrűség
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1OCC=C1
InChI
1S/C4H4O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-2H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- synthesis of (+)-L-733,060, (+)-CP-99,994 and (2S,3R)-3-hydroxypipecolic acid
- synthesis of 5-substituted 2(5H) furanones (γ-butenolides) via direct aldol reaction with aromatic aldehydes catalyzed by bifunctional aminothiourea and aminosquaramide organocatalysts
- Michael addition reactions for synthesis of lignans
- three-component Michael-Aldol reactions with an aldehyde anda thiolate or carbanion
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?