Fontos dokumentumok
779202
Ethylene oxide solution
2.5-3.3 M in THF
Szinonimák:
Dimethylene oxide, Epoxyethane, Ethyleneoxy, Oxacyclopropane, Oxidoethane
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solution
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
koncentráció
2.5-3.3 M in THF
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?