Merck
175188
Sigma-Aldrich
Cyclopentene oxide
98%
Szinonimák:
1,2-Epoxycyclopentane, 6-Oxabicyclo[3.1.0]hexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.12
Beilstein:
102495
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
sűrűség
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CC2OC2C1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-5(3-1)6-4/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)