Merck
235741
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthosilicate
95%
Szinonimák:
Tetrapropoxysilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2O)4Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.43
Beilstein:
1706115
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4 (lit.)
bp
94 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes