Fontos dokumentumok
291234
Dibutyltin dilaurate
95%
Szinonimák:
DBTDL
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.2 mmHg ( 160 °C)
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
sűrűség
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- The synthesis of polyurethane (PU) and polyhydroxyurethane (PHU) prepolymers and lignin urethane.
- A protocol for the covalent attachment of poly(ethylene glycol) (PEG) to silicon oxide to form a hydrophilic non-fouling surface.
- Preparation of polymers by reacting hydroxyl-terminated macromonomers and aliphatic diisocyanates.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
thymus, thymus,Immune system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
372.2 - 379.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
189 - 193 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?