Merck
QBD10523
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®7-amine
Szinonimák:
23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-amine, Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H34N4O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
394.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
funkcionális csoport
amine
azide
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H34N4O7/c17-1-3-21-5-7-23-9-11-25-13-15-27-16-14-26-12-10-24-8-6-22-4-2-19-20-18/h1-17H2
Tulajdonságok és előnyök
The azido-dPEG®7-amine contains an azide function on one end of a single molecular weight dPEG® spacer (28.8 Å) and a reactive group on the other end of the spacer. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic and improves the water solubility of the target molecule while reducing the immunogenicity and increasing the hydrodynamic volume of the target. The amine group reacts with acids and active esters. The azide group reacts with an alkyne in the well-known click chemistry reaction. The click chemistry reaction proceeds by copper(I) or ruthenium catalysis or in a strain-catalyzed reaction with certain types of alkyne partners.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)