Merck
QBD10503
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®8-NHS ester
Szinonimák:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 3-[(23-azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)oxy]propanoate, Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H40N4O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
564.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
funkcionális csoport
NHS ester
azide
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Tulajdonságok és előnyök
The azido-dPEG®8-NHS ester contains an azide function on one end of a single molecular weight dPEG® spacer(32.2 Å) and a reactive group (NHS ester) on the other end of the spacer. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic and improves the water solubility of the target molecule while reducing the immunogenicity and increasing the hydrodynamic volume of the target. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester readily react with amines in aqueous solution or organic solvent. The azide group reacts with an alkyne in the well-known click chemistry reaction. The click chemistry reaction proceeds by copper(I) or ruthenium catalysis or in a strain-catalyzed reaction with certain types of alkyne partners.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)