Merck
QBD10240
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®8-OH
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H35NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
369.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H35NO9/c17-16(19)15-26-14-13-25-12-11-24-10-9-23-8-7-22-6-5-21-4-3-20-2-1-18/h16,18-19H,1-15,17H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBEHUBYEUMMBEN-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Amino-dPEG®8-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (32.1 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)