Merck
QBD10067
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®6-acid
Szinonimák:
1-amino-3,6,9,12,15,18-Hexaoxaheneicosan-21-oic acid, 3-[(17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadec-1-yl)oxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H31NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C15H31NO8/c16-2-4-20-6-8-22-10-12-24-14-13-23-11-9-21-7-5-19-3-1-15(17)18/h1-14,16H2,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVRGRRPCHFTMMD-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Amino-dPEG®6-acid is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arms between the terminal amine and the terminal carboxylic acid are of exact length (25.1 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)