Fontos dokumentumok
40421
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Szinonimák:
2,2′-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylamine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane, ≥98.0% (GC)
Teszt
≥98.0% (GC)
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
NCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C8H20N2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIQFAJBKEHPUAM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)