Merck
QBD10075
Sigma-Aldrich
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H70N4O18
Molekulatömeg:
943.04
UNSPSC kód:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O)=O)[H]
Tulajdonságok és előnyök
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL contains a 4-formyl benzamido group on one end of a 12-unit discrete (single molecular weight) PEG spacer arm and a reactive maleimide group on the other end. The maleimide group allows conjugation to a free sulfhydryl moiety. 4-formyl-benzamide is used to introduce an aldehyde group into a target molecule. The hydrophilic, non-immunogenic dPEG® spacer provides improved water solubility to the target molecule compared to spacers containing only hydrocarbons.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)