Fontos dokumentumok
PHR1270
Fumaric Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Fumaric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. F0600000
traceable to USP 1286708
gőznyomás
1.7 mmHg ( 165 °C)
API-család
fumaric acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
1364 °F
robbanási határérték
40 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
521.6 - 525.2 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
272 - 274 °C - open cup
Cikkek
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
Új RP-HPLC-módszert javasolunk szerves savak meghatározására 100%-os vizes mozgófázisban, Ascentis® Express AQ-C18 oszlop használatával.