Merck
522686
Sigma-Aldrich
Potassium aminetrichloroplatinate(II)
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
About This Item
Lineáris képlet:
KPt(NH3)Cl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
357.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.9% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)