Merck
C60007
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(NO2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.56
Beilstein:
783626
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
180-183 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFXQXFGFOLXAPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Elastic and bendable caffeine cocrystals: implications for the design of flexible organic materials.
Soumyajit Ghosh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(41), 10319-10323 (2012-09-13)
Ahmad Toufic Kabbani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(3), 446-450 (2007-03-03)
Copper and cobalt complexes with 4-chloro-3-nitrobenzoate (ClNBz) and the nitrogen ligands 1,3-diaminopropane (1,3-DAP) or o-phenylenediamine (o-PDA), were prepared and characterized. The complexes [Cu(ClNBz)2(1,3-DAP)] (1), [Cu(ClNBz)(o-PDA)]Cl (2), [Co(ClNBz)2(1,3-DAP)] (3) and [Co(ClNBz)2(o-PDA)2] (4) were characterized by FTIR, UV-Visible absorption, elemental analysis and
B D'eng et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 29(6), 113-117 (1983-11-01)
Hepatotoxic effects of 4-chloro-3-nitrobenzoic acid (x-NBA), 3-nitrobenzoic acid (NBA) and 4-chlorobenzoic acid (CBA) were studied at the doses corresponding to LD50, 1/10 LD50 and 1/50 LD50. The toxic effects were estimated by monitoring alterations in activity of protein-synthesizing system in