Fontos dokumentumok
128333
Fluorene
98%
Szinonimák:
2,2′-Methylenebiphenyl, Diphenylenemethane
Teszt
98%
Forma
chunks
crystalline powder
crystals
powder
solid
bp
298 °C (lit.)
mp
111-114 °C (lit.)
SMILES string
C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
303.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
151.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?