Merck
O5209
Sigma-Aldrich
2-Octenoic acid
technical grade, 85%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
leírás
predominantly trans
Teszt
85%
törésmutató
n20/D 1.4588 (lit.)
bp
154 °C/22 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)