gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?