Fontos dokumentumok
113018
Crotonic acid
98%
Szinonimák:
trans-2-Butenoic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.97 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.19 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
744 °F
robbanási határérték
15.1 %, 171 °F
2.2 %, 135 °F
bp
180-181 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?