Merck
W316903
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenoic acid
≥98%, FG
Szinonimák:
(E)-2-hexenoic acid, 3-propyl acrylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
FEMA-szám:
3169
Beilstein:
1720443
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11777
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.054
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; sweet
SMILES string
CCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, trans-2-hexenoic acid, CAS Registry Number 13419-69-7.: This study updates the safety assessment of trans-2-hexenoic acid as a fragrance ingredient (Api et al., 2023).
  • Antiviral Activity of trans-Hexenoic Acid against Coxsackievirus B and Enterovirus A71.: This research explores the antiviral properties of trans-2-hexenoic acid, demonstrating its effectiveness against Coxsackievirus B and Enterovirus A71, which are significant human pathogens. (Olasunkanmi et al., 2023).
  • Alkenyl Carboxylic Acid: Engineering the Nanomorphology in Polymer-Polymer Solar Cells as Solvent Additive.: This paper discusses the role of trans-2-hexenoic acid as a solvent additive in polymer-polymer solar cells, highlighting its impact on nanomorphology and solar cell efficiency. (Zhang et al., 2017).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes