Fontos dokumentumok
448931
Trichloro(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)silane
97%
Szinonimák:
Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl-trichlorosilane
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.352 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
sűrűség
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl3F13Si/c9-25(10,11)2-1-3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)24/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)