Merck
644250
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetanilide
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
154-158 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
nitro
SMILES string
CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
P C Adams et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 17(8), 675-698 (1996-11-01)
We tested the hypothesis that the small intestine is capable of the first-pass, reductive metabolism of xenobiotics. A simplified version of the isolated vascularly perfused rat small intestine was developed to test this hypothesis with 1,3-dinitrobenzene (1,3-DNB) as a model