Merck
616508
Sigma-Aldrich
3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D4H2N2O2
Molekulatömeg:
142.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
112-114 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJCVRTZCHMZPBD-RHQRLBAQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
384.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
196.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)