Fontos dokumentumok
130176
4-Nitrobenzaldehyde
98% (GC)
Szinonimák:
p-Nitrobenzaldehyde
Teszt
98% (GC)
mp
103-106 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)