Merck
72610
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetophenone
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.15
Beilstein:
743002
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (GC)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
77-80 °C
funkcionális csoport
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
376.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
191.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)