Fontos dokumentumok
MAK482
Lipase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
Lipase Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases; cancer
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- The linear detection range of the kit is 40 to 1600 U/L lipase
Alkalmasság
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3