Fontos dokumentumok
8.21968
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone
for synthesis
Szinonimák:
4′-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
About This Item
Lineáris képlet:
4-(Br)C6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
202-799-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
49-52 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C