Merck
183466
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenethyl alcohol
99%
Szinonimák:
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.16
Beilstein:
1866148
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
177 °C/16 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
nitro
SMILES string
OCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 537-537 (1994)
Roni Cohen et al.
FEBS letters, 531(3), 483-488 (2002-11-19)
It is often proposed that brown rot basidiomycetes use extracellular reactive oxygen species (ROS) to accomplish the initial depolymerization of cellulose in wood, but little evidence has been presented to show that the fungi produce these oxidants in physiologically relevant
Helvetica Chimica Acta, 76, 385-385 (1993)
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here