About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.13
Beilstein:
1446930
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.507 (lit.)
sűrűség
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEZMEIHVFSWOCA-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Rianne E van Outersterp et al.
The Analyst, 145(18), 6162-6170 (2020-09-15)
Distinguishing positional isomers, such as compounds having different substitution patterns on an aromatic ring, presents a significant challenge for mass spectrometric analyses and is a frequently encountered difficulty in, for example, drug metabolism research. In contrast to mass spectrometry, IR