PHR1471
Sodium Alginate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Alginic acid sodium salt, Algin, Sodium alginate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1613462
API-család
sodium alginate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Általános leírás
Sodium Alginate is the sodium salt of alginic acid, extracted from sea weeds. It is generally used as a stabilizer and thickener in the food industry.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1