Fontos dokumentumok
187054
4-Bromobenzyl alcohol
99%
Szinonimák:
(4-Bromophenyl)methanol, (p-Bromophenyl)methanol, 1-(p-Bromophenyl)methanol, 1-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-Hydroxymethyl-1-bromobenzene, p-Bromobenzyl alcohol
Teszt
99%
form
solid
mp
75-77 °C (lit.)
oldhatóság
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Általános leírás
Alkalmazás
- hydroxyl end functionalized, substituted polyfluorene
- amphiphilic, symmetric rod-coil, triblock copolymer of poly(9,9-didodecylfluorene-2,7-diyl) and poly(hydroxyl ethyl methacrylate)
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?