Merck
191558
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzyl alcohol
98%
Szinonimák:
4-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.15
Beilstein:
2078680
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
60-65 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Aminobenzyl alcohol is used as a starting material to synthesize other organic compounds.
Alkalmazás
4-Aminobenzyl alcohol can be used:
  • In the synthesis of 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino}benzyl ester.
  • As a reactant to synthesize cross-azo compounds and cathepsin B cleavable dipeptide linker.
  • As a starting material to synthesize hydrogelators for drug delivery applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A novel 4-aminobenzyl ester-based carboxy-protecting group for synthesis of atypical peptides by Fmoc-But solid-phase chemistry.
Chan WC, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 21, 2209-2210 (1995)
The rational design of a peptide-based hydrogel responsive to H 2 S
Peltier R, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(97), 17273-17276 (2015)
Improved Methodology for the Synthesis of a Cathepsin B Cleavable Dipeptide Linker, Widely Used in Antibody-Drug Conjugate Research
Mondal D, et al.
Tetrahedron Letters, 59(40), 3594-3599 (2018)
Katarzyna Gorska et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(15), 4364-4366 (2011-03-04)
Nucleic acid templated reactions have attracted significant attention for nucleic acid sensing. Herein we report a general design which extends the potential of nucleic acid templated reactions to unleash the function of a broad diversity of small molecules such as
Selective Single-Step Oxidation of Amine to Cross-Azo Compounds with an Unhampered Primary Benzyl Alcohol Functionality
Sarkar S, et al.
Organic Letters, 20(21), 6725-6729 (2018)